LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, nero/grigio, 4XL, Regular
Codice catalogo ALSW1030951-4XL
Nome del fornitore: ALSICO
Vai a
Product Details & Documents
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
- Modern fit
- Upstanding rounded collar
- Front closure with hidden studs
- ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
- Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:4XL
- Vestibilità del capo:Regular
- Tipo:Multirisk
- Colore:nero/grigio
- Seq:14
- Tessuto:79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- Cat. No.:ALSW1030951-4XL
- Genere:Per l'uomo
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Flame-retardant|Anti-static
- Peso:260 g/m²
- Applicazioni per abiti:Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione