[EN]SULFITES 30 MG/L IN H2O 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM096561L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]SULFITES 30 MG/L IN H2O 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM096561L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
BIOPORTO ST003RA CONTROL KIT ROU 1 * 1 KIT
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOLUTION 1 * 1 L
Nome del fornitore: RAL
Strisce reattive pH per campioni colorati, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
TOC Standard Solutions, Certified Reference Materials, Ready-to-Use, for Photometry, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Reagents for ammonia determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Nitrite VHR L, 500 ml
Nome del fornitore: Lovibond
[EN]IGG4 ISOTYPE CONTROL SPLE/R409K 1 * 1 mg
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
HEMATOXYLIN SOLUTION ACC. TO GILL II 1 * 500 mL
Nome del fornitore: Roth Carl
ALKALINE-CYANIDE REAGENT 1 * 500 mL
Nome del fornitore: Hach
Powder pillows, chlorine, free and total
Nome del fornitore: Hach