(2R)-1-(2,4-difluorophenyl)-2-tetrahydropyran-2-yloxy-propan-1-one 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBZJ8048-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
(2R)-1-(2,4-difluorophenyl)-2-tetrahydropyran-2-yloxy-propan-1-one 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBZJ8048-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Cicloesano, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Clorobenzene ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
ter-Butanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerolo (glicerina) USP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
ter-Butanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilformammide 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H<sub>2</sub>O) ≥99.95% per sintesi di DNA
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Diclorometano ≥99.5% stabilizzato ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific