(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBZ4237-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)propanoic acid 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBZ4237-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥99%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metiletilchetone, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,N-Dimetilformammide ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Eptano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerina 85% Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Toluene : 2-Propanol : Water (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® titration solvent
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals