2,5-dibromopyridine-4-carboxylic acid 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBZ0180-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2,5-dibromopyridine-4-carboxylic acid 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBZ0180-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
[EN]1,2-DIMETHOXYETHANE ANHYDROUS, 99.5 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
Metile benzoato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
N-(1-Naftil) etilendiammina dicloridrato, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone, for GC Plus, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesano 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etile acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ter-Butil metil etere, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Toluene 99.5% ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimetil pentano 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
BACTERIOSTATIC CONCENTRATE SOLUTION FOR SHEATH FLUI
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Metanolo bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
(±)-2-Butanolo ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific