3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY1842-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(tert-butoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY1842-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilformammide, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etile acetato, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
Acetone ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Kerosene, per analisi low odor, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
(±)-2-Metiltetraidrofurano, anidro stabilizzato for grignard-reaction
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Propanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals