2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY0338-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY0338-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetonitrile ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Nome del fornitore: Merck
Cloroformio 99.0-99.4% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Propanolo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina ≥97%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Polivinil alcool, M.W. ∼ 13,000 98%, hydrolysed
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilformammide, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Ruthenium(VIII) oxide 0,5% in water stabilizzato
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific