2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY0197-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBY0197-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99.99% (by anhydrous basis), PESTINORM® per cromatografia di spazio di testa
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99.5% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…65 °C, anidro, TECHNICAL (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Iodometano ≥99% stabilizzato
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific