O2-tert-butyl O3-ethyl (1S,3S,4S,5R)-5-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2,3-dicarboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWP405-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
O2-tert-butyl O3-ethyl (1S,3S,4S,5R)-5-hydroxy-2-azabicyclo[2.2.2]octane-2,3-dicarboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWP405-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etile acetato ≥99.7%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
HFIPA LC-MS 1 * 100 mL
Nome del fornitore: Novartis
Diclorometano ≥99.9% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ACS, ISO analytical reagent, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Dimetilsolfossido ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Butile acetato ≥99.5% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2-Propanolo, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Glicerina, anidro 99.0-101.0% (by alkalimetry), Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E422, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
N,N-Dimetilformammide, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Alcol benzilico ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Propanolo, anidro ≥99.9%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimetil pentano ≥99%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cloroformio ≥99.5% stabilizzato
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals