(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzyloxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-one 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWB8055-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzyloxy-6-methyl-tetrahydropyran-2-one 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBWB8055-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cloroformio ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Toluene ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerina vegetale, anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals