dimethyl (2S,4R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-4-(cyanomethyl)pentanedioate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBUD557-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
dimethyl (2S,4R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-4-(cyanomethyl)pentanedioate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBUD557-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck