4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]piperidine hydrochloride 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBU2316-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]piperidine hydrochloride 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBU2316-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
n-Eptano, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]1,4-DIOXANE ANHYDROUS, 99.8 %, CONTA 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Tetraheptylammonium bromide, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99+% stabilizzato, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per analisi GC capillare, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1,4-Diossano ≥99.0% (by GC, corrected for water content) stabilizzato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetonitrile 99.9%, ECD tested for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Esano (miscela di isomeri) ≥95%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cloroformio ≥99.5% stabilizzato
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimetil pentano 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific