tert-butyl 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBU1898-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBU1898-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
1-Propanolo, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
(S)-(-)-Etile lattato, EMPLURA®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥99% (by GC), puro
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2,2,4-Trimetil pentano 99+% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Etossietanolo ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo con 0,1% (v/v) Acido trifluoroacetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano, ULTRA RESI-ANALYZED® per analisi dei residui organici, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Cicloesano 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
HNBDILUTIONSOLVENT100ML 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Hach
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
1,10-Fenantrolina monoidrato, Supelco®
Nome del fornitore: Merck