4-bromo-3-chloro-benzonitrile 1 * 10 g
Codice catalogo PHBLPBU0574-10G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
4-bromo-3-chloro-benzonitrile 1 * 10 g
Codice catalogo PHBLPBU0574-10G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
2-(2-Metossietossi)etanolo, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Nitrophenylhydrazine, moistened 30% with water 97%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetraheptylammonium bromide, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.5% NF, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Diclorometano stabilizzato, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
ACETONE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, A 1 * 1 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-PROPANOL?á(USP, BP, PH. EUR.)?áPURE 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetonitrile, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
AMYL ALCOHOL ACCORDING TO NF V 04-210 FO 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Etanolo (untaxed) ~96% (v/v), CHROMASOLV™ ACS per spettrofotometria UV extra fine spirit, E15 o 1, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole ≥98.5% (by GC), LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Nome del fornitore: Merck