2-(3-bromo-4-pyridyl)propan-2-ol 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBU0547-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-(3-bromo-4-pyridyl)propan-2-ol 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBU0547-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
N,N-Dimetilformammide ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals