3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBTQ1152-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBTQ1152-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Metiletilchetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP adatto a essere utilizzato come eccipiente, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,N-Dimetilformammide, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Tetraidrofurano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dimetilsolfossido, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) per analisi
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.4% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals