1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBTQ0825-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBTQ0825-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etanolo assoluto ≥99.9% (by GC), EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA 1 * 185 L
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilendiammina 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etile acetato ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua con 0,1% (v/v) Acido acetico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Anisolo 99%, per analisi
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2,2,4-Trimetil pentano 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Benzonitrile 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
n-Esano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND