methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBT4096-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBT4096-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metile benzoato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Iodometano stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Isobutyronitrile 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Glicole dietilenico monobutiletere ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano 99.9% stabilizzato, AcroSeal® per biochimica
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,2,4-Trimetil pentano ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1-METHYL-2-PYRROLIDONE (BP,PH.EUR USP-NP 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Etanolo assoluto ≥99.5%, TechniSolv®, puro
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo (untaxed) in water ≥70% (v/v) Ph. Helv., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etere etilico, anidro 99+% stabilizzato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
4-Metil-2-pentanone ≥99.5%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etilendiammina 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific