tert-butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-ethyl)piperidine-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBLJD0579-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl 4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-ethyl)piperidine-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBLJD0579-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
n-Esano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Esano 95+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.5% NF, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.7% non stabilizzato per HPLC, per spettrofotometria UV
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Piridina ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesanone ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Eptano 99+% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Piridina, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Dansil cloruro ≥99.0% (by HPLC), LiChropur™ derivatisation reagent, per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ethyl methanesulphonate 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific