tert-butyl N-(6-bromopyridin-3-yl)carbamate 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBLJ8041-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl N-(6-bromopyridin-3-yl)carbamate 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPBLJ8041-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicerina ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi, bidistillata
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥98% stabilizzato, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
N,N-Dimetilformammide, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals