tert-butyl 4-(5-nitropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate 1 * 10 g
Codice catalogo PHBLPBLJ8038-10G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl 4-(5-nitropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate 1 * 10 g
Codice catalogo PHBLPBLJ8038-10G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
ETHYL ACETATE ANHYDROUS, 99.8 % 1 * 2 L
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
N,N-Dimetilformammide ≥99.8% ACS per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilacetammide ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Butylboronic acid, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
TRICHLOROACETIC ACID (BP, PH. EUR.) PURE 1 * 5 kg
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
2-Metilbutano per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
PETROLEUM ETHER 40-60°C 1 * 5 L
Nome del fornitore: Roth Carl
2-Metilbutano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Cicloesano ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Clorobenzene ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio 99.0-99.4% (by GC) stabilizzato, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Diclorometano 99.8% stabilizzato per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano
Nome del fornitore: Roth Carl
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone ≥99.5%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals