methyl cis-3-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBJL037-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
methyl cis-3-(hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBJL037-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H<sub>2</sub>O) ≥99.8%
Nome del fornitore: VWR Chemicals
[EN]DIMETHYL SULFOXIDE EMPLURA 1 * 185 L
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Supelco®
Nome del fornitore: Merck
TOLUENE (REAG. PH. EUR.) FOR ANALYSIS, A 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Benzonitrile 99+% per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etile acetato ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ETHYL ACETATE 99.5% FOR SYNTHESIS 1 * 200 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Acetonitrile, anidro ≥99.8%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etanolo assoluto, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem