methyl cis-2,5-dibenzyl-3,4,6,6a-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-3a-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBJ0031-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
methyl cis-2,5-dibenzyl-3,4,6,6a-tetrahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-3a-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBJ0031-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetonitrile, anidro (max. 0,0010% H<sub>2</sub>O)
Nome del fornitore: Merck
1,2-Dicloroetano ≥99.8%, ChromAR® per HPLC, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
n-Esano 95+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Bis(2-metossietil) etere, extra dry 99+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etere etilico, anidro 99+% stabilizzato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilacetammide 99%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone 99.9% (by GC, corrected for water content), ECD tested halocarbons free grade for residue analysis
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, liquido
Nome del fornitore: PanReac AppliChem