methyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-4-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBEB10343-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
methyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-4-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPBEB10343-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido trifluoroacetico, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metiletilchetone ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Butanolo ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, extra dry over Molecular Sieve 99.5% stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific