2-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBEB10330-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
2-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine 1 * 1 g
Catalog # PHBLPBEB10330-1G
Supplier: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Cicloesano ≥99.5%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Supplier: Merck
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Metanolo, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Supplier: Merck
n-Esano, EMSURE® ACS per analisi, Supelco®
Supplier: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Supplier: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99.8% stabilizzato, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Supplier: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Supplier: VWR Chemicals