2-chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 1 * 100 g
Codice catalogo PHBLPB96025-100G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-chloro-4,6-dimethoxypyrimidine 1 * 100 g
Codice catalogo PHBLPB96025-100G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.5%, EMPLURA®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals