(1S,5R)-1-(4-bromophenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB95762-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
(1S,5R)-1-(4-bromophenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB95762-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Metilene ioduro 99+% stabilizzato
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etanolo assoluto ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
n-Eptano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Esano 95+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Glicerina ≥83.5-88.5% (w/w) in soluzione acquosa, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etere di petrolio, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cicloesano per analisi dei pesticidi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano ≥99.5% (by GC), ChromAR® per HPLC, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND