2-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethanamine dihydrochloride 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB113125-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
2-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]ethanamine dihydrochloride 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB113125-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Perossido di idrogeno 35%, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Etanolo denaturato, EMSURE® per analisi (denaturato con 1% MEK), Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado isocratico per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.4% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals