1-methyl-5-nitro-indazole 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPB06536-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
1-methyl-5-nitro-indazole 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPB06536-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Metile benzoato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥70% (v/v), SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Etilendiammina 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Metilbutano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
FAM Benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Piridina ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Carbonio solfuro 99.9% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1-Clorobutano ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Dimetilsolfossido 99.5+% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Isobutyronitrile 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano ≥99.5% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Xilene (miscela di isomeri), extra dry 98+%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.8% per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, low water content ≥99.8% (by GC, corrected for water content), BakerDRY™, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Etanolo assoluto, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor