1-[4-(aminomethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one hemioxalate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB06100-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
1-[4-(aminomethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one hemioxalate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB06100-1-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
[EN]CYCLOHEXANE ANHYDROUS, 99.5 % 1 * 1 L
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 80…110 °C, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Alcol iso-amilico 98%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Methyl methanesulphonate 99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per analisi GC capillare, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1-Propanolo ACS per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
WATER FOR LC-MS 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Tetracloroetilene ≥99.0% (by GC) stabilizzato, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Etanolo assoluto ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1-Butanolo ≥99.7%, CHROMASOLV™ Plus per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
1-Clorobutano ≥99.5% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.5% ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo, extra dry 99.8%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acqua, ultrapuro per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimetilacetammide 99%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
ter-Butil metil etere ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Nome del fornitore: VWR Chemicals