4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 1 * 25 g
Codice catalogo PHBLPB06068-25G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 1 * 25 g
Codice catalogo PHBLPB06068-25G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
n-Esano, anidro (max. 0,01% H<sub>2</sub>O) ≥95%, GPR RECTAPUR® per sintesi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolammina ≥99%, GPR RECTAPUR® per scintillazione
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Glicole etilenico monometiletere (2-Metossietanolo) ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
1-Propanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cloroformio 99.0-99.6% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cicloesano 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.5%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Metanolo, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetonitrile 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetraidrofurano, extra dry 99.85% non stabilizzato, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Acetone ≥99.8% (by GC), CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
PETROLEUM ETHER 40-60C FOR PESTICIDE AN 1 * 2,5 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Piridina, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific