tert-butyl (2S)-2-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB05918-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
tert-butyl (2S)-2-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 1 * 1 g
Codice catalogo PHBLPB05918-1G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Acqua, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Butile acetato ≥99.5% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etanolo denaturato ≥96%, meets analytical specification of Ph.Eur. (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etile acetato, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
n-Pentano 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo 99.5% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
DIMETHYL SULFOXIDE (USP, BP, PH. EUR.) 1 * 190 L
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
n-Esano 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Etere di petrolio, 80…110 °C
Nome del fornitore: Roth Carl
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals