4-(bromomethyl)tetrahydropyran 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPB00263-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
4-(bromomethyl)tetrahydropyran 1 * 5 g
Codice catalogo PHBLPB00263-5G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
1,2,3,4-Tetraidronaftalene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Benzile acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
1-Propanolo ACS per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Sinapic acid, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etere di petrolio, 60…80 °C, Spectrophotometric Grade, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesano ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Tricloroetilene 99.6% stabilizzato ACS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Trementina olio
Nome del fornitore: Roth Carl
Etanolo assoluto ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acqua, TraceSELECT™ per analisi in tracce, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone ≥99.5%, Laboratory Reagent
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Bromoformio 99+% stabilizzato
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Pentano 98%, per analisi
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals