Ammonium (NH4+) 50mg/l Calcium (Ca 2+) 1000mg/l Potassium (K+) 200mg Magnesium (Mg 2+) 500mg/l Sodium (Na+) 1000mg/l in Water 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM056760L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together