Winkelrotor 12 x 10-15ml für RVC 2-18 HCl PVDF Rotor mit Nickel,Gefäßabmessungen Ø 15,8 - 16,8 x 80 - 100 mm (DIN 58970), Anstellwinkel 25° Alternativ 6 x Ø15,8 - 16,8 x 100 - 125 mm Gesamtfassungsvermögen: 1 Rotor 1 * 1 ST
Codice catalogo CHRS112331
Nome del fornitore: CHRIST MARTIN
Frequently Bought Together