MAST ASSURE E.COLI O8 MONOVALENT 2ML 1 * 2 mL
Codice catalogo MASTMA-2212043
Nome del fornitore: MAST DIAGNOSTICA
MAST ASSURE E.COLI O8 MONOVALENT 2ML 1 * 2 mL
Codice catalogo MASTMA-2212043
Nome del fornitore: MAST DIAGNOSTICA
Frequently Bought Together
VWR® Ultra-High Performance Centrifuge Tubes
Nome del fornitore: VWR Collection
Vassoi da laboratorio
Nome del fornitore: KARTELL
Cryoboxes, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
CryoBoxes with hinged lid, for cryovials, 1 to 5 ml, TruCool®
Nome del fornitore: BIOCISION
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Contenitori per campioni dritti con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
Contenitori per campioni, con tappi a pressione, Corning® Gosselin™
Nome del fornitore: Corning
VWR®, CryoBox, cartone, 136x136 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, contenitori per campioni conici, con coperchi a scatto
Nome del fornitore: VWR Collection
Bottiglie, Biotainer®, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
VWR® Cryoboxes, Cardboard, 136×136 mm, with Full Labelling
Nome del fornitore: VWR Collection
Cryoboxes, B69/B50/B80/B99-Series
Nome del fornitore: GLW
VWR®, CryoBox, cartone, 133×133 mm
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Microcentrifuge Tubes with Socket Screw Caps
Nome del fornitore: VWR Collection
Accessori e materiali di consumo per KingFisher™ Flex
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cryoboxes, for microtubes, B30/B32-series
Nome del fornitore: GLW