Seed testing papers, Munktell
50S, 18×320 mm
Codice catalogo BINZ2.353.018320
Nome del fornitore: Ahlstrom
Vai a
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifiche
- Grado:50S
- Seq:08
- Taglia:18×320 mm
- Cat. No.:BINZ2.353.018320
- Peso:120 g/m²
- Spessore:0.22 mm
- Resistenza allo strappo da bagnato:≥20 Kpa
- Contenuto di cenere:0,1%
- Capacità di carico:200%
- Innalzamento capillare:100 mm/10 min
- Velocità di filtrazione:30 s/10 ml