[EN]100MG/L AL B BA CU MN SN SR ZN HNO3 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM097347L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]100MG/L AL B BA CU MN SN SR ZN HNO3 1 * 100 mL
Codice catalogo CMPLRM097347L1
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Standard di conducibilità, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cloruro 1.000 mg/l in acqua (da NaCl) Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua Reag. Ph. Eur. 1095506 esente da nitrati
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tioacetammide 4% in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. 1089602
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, Soluzioni tampone, 20 °C
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Standard di conducibilità 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) per la determinazione della conducibilità
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Potassio cloruro 3 mol/l (3 N) in soluzione acquosa, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Standard UV/VIS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzione tampone, pronta all'uso
Nome del fornitore: WTW
Soluzioni standard di conducibilità
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Soluzioni tampone Certipur®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 17% Reag. Ph. Eur. 1004701
Nome del fornitore: VWR Chemicals
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Nome del fornitore: Hach