[EN]NOSE CONE 8/12 S/EL 10-100L ROUNDED 1 * 2 pezzi
Codice catalogo 613-7162
Nome del fornitore: Brand
[EN]NOSE CONE 8/12 S/EL 10-100L ROUNDED 1 * 2 pezzi
Codice catalogo 613-7162
Nome del fornitore: Brand
Frequently Bought Together
Silicone encased keyboards with full layout, integrated touch pad and backlit keys, GCQ CleanType® Prime Touch+
Nome del fornitore: GETT GERATETECHNIK
[EN]TUBES PC TK WALL 8X34MM 1 * 100 pezzi
Nome del fornitore: Beckman Coulter
Cleanroom vacuum cleaner, CR-1200D
Nome del fornitore: TIGER-VAC
[EN]PACK E-GARD 1 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Merck
GateKeeper® GPU 17M 12R Gas Purifier
Nome del fornitore: ENTEGRIS
[EN]CUSTOM HEAVY DUTY TABLE 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Palbam
Precision thermometers
Nome del fornitore: Amarell
[EN]TOOL WRENCH 7/8IN SOCKET 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Standard Flow Cell, 10mm, 13uL, 120bar Standard Flow Cell, 10mm, 13uL, 120bar 1 * 1 items
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Accessories for Rotors for Centrifuges 5804(R) and 5810®
Nome del fornitore: EPPENDORF
[EN]O-RING 8-1/2 OD 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: Beckman Coulter
Distrelec|USB-auf-Seriell-Konverter, RS-232, 1 DB9-Stecker 1 * 1 ST
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS