Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for Brady® FR22 RFID Fixed Reader
Accessories for Brady® FR22 RFID Fixed Reader
GA30 RFID antenna for FR22 fixed RFID reader
Codice catalogo BRDY311941
Nome del fornitore:   Brady
Accessories for Brady® FR22 RFID Fixed Reader
Codice catalogo BRDY311941
Nome del fornitore:  Brady
Accessories for Brady® FR22 RFID Fixed Reader
Accessories for Brady® FR22 RFID Fixed Reader
GA30 RFID antenna for FR22 fixed RFID reader
Price
SFr. 418.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    GA30 RFID antenna for FR22 fixed RFID reader
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BRDY311941
  • L×P×A:
    300,00×33,20×300,00 mm