Neutralized Sodium hypochlorite 0.25% solution, attached activator, SimpleMix, 16 oz Attached Trigger Spray 1 * 12 Can
Codice catalogo VELTSHC-NPH.25-16Z
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
Neutralized Sodium hypochlorite 0.25% solution, attached activator, SimpleMix, 16 oz Attached Trigger Spray 1 * 12 Can
Codice catalogo VELTSHC-NPH.25-16Z
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerolo (glicerina) USP, Ph. Eur., BP
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, ChP, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo Eurodenatured ≥70%, TechniSolv® (1:1:1)
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina vegetale, anidro, EMPROVE® EXPERT ACS, Ph. Eur., BP, USP, JP per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.9% (by GC), LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etilen glicole ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
N-Metil-2-pirrolidone (NMP), anidro ≥99.5%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific