Neutralized sodium hypochlorite 0.25% solution, attached activator, SimpleMix, 1 Gallon 1 * 4 Bottle
Codice catalogo VELTSHC-NPH0.25-02
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
Neutralized sodium hypochlorite 0.25% solution, attached activator, SimpleMix, 1 Gallon 1 * 4 Bottle
Codice catalogo VELTSHC-NPH0.25-02
Nome del fornitore: VELTEK ASSOCIATES
Frequently Bought Together
n-Esano, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.5% (by GC), liquido USP, BP, Ph. Eur., puro
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
(±)-2-Metiltetraidrofurano, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9% (by GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Etile acetato ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Cicloesano ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Glicerina ≥86-88% (w/w) in soluzione acquosa per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano, extra dry 99.5%, AcroSeal®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Peptide and protein MALDI-MS calibration kit, ProteoMass™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
n-Nonano 99%, per analisi
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etilendiammina ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, BAKER ANALYZED®, grado isocratico per HPLC, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Metanolo 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
1,4-Diossano 99+% stabilizzato ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific