Sample Vials, with Snap-Cap
5,00 ml, 19×40 mm, Vetro, ambra, Yes, Snap cap, closed top, 20 mm, PE, bianco, -
Codice catalogo HECH42786008
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Sample Vials, with Snap-Cap
Codice catalogo HECH42786008
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass, amber.
- Amber glass especially for light sensitive liquids
- White snap-caps are impervious to ultraviolet light
- Snap-caps included
Ideal for storing medication as liquid, powder or capsules.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PE
- Dimensione tappo:20 mm
- Ø×A:19×40 mm
- Sterili:-
- Capacità:5,00 ml
- Colore:ambra
- Materiale:Vetro
- Tipologia tappo:Snap cap, closed top
- Colore tappo:bianco