Orders LinkContactUsLinkComponent
Porta interna divisa
Porta interna divisa
Porta interna divisa, CB 170-L, CB 170-O₂L
Codice catalogo 390-1989
Nome del fornitore:   Binder
Porta interna divisa
Codice catalogo 390-1989
Nome del fornitore:  Binder
Porta interna divisa
Porta interna divisa
Porta interna divisa, CB 170-L, CB 170-O₂L
Price
3 700.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porta interna divisa - compartimentazione per terapia cellulare, composta da sei o otto porte interne e tre o quattro livelli di ripiani con una parete di separazione ciascuno.
  • Consente di aprire solo una piccola sezione dell’incubatore invece dell’intera camera, proteggendo notevolmente l’atmosfera interna e le cellule Il design mantiene temperatura, CO₂, umidità e (se utilizzato) O₂ molto più stabili durante l’accesso di routine, migliorando la salute cellulare e la riproducibilità sperimentale Aprire un solo segmento limita la fuoriuscita di aria calda, umida e ricca di CO₂, consentendo un recupero più rapido dei setpoint dopo ogni apertura della porta Le porte segmentate separano anche diversi ripiani o compartimenti, aiutando a isolare spazialmente diversi utenti o esperimenti (ad esempio, lavoro clinico o di terapia cellulare) all’interno dello stesso incubatore
Condizioni più stabili grazie a minori fluttuazioni di temperatura e gas favoriscono una crescita più coerente delle cellule sensibili, soprattutto negli incubatori condivisi che vengono aperti molte volte al giorno. Poiché ogni apertura interessa un volume più ridotto, l’incubatore richiede meno CO₂ (e N₂ in modalità ipossica) per tornare all’atmosfera desiderata, il che può ridurre il consumo di gas del 40:80% rispetto a una singola grande porta interna. Un minore consumo di gas prolunga la durata delle bombole, riduce i costi e il lavoro necessario per la sostituzione delle bombole e aiuta a raggiungere obiettivi di sostenibilità.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
  • Descrizione:
    Porta interna divisa
  • Seq:
    2
  • Per:
    CB 170-L, CB 170-O₂L
  • Cat. No.:
    390-1989