[EN]50 TABLETS SULPHITEST N 2 PHOTOMETE 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSPSULFHR250
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]50 TABLETS SULPHITEST N 2 PHOTOMETE 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSPSULFHR250
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Kit colorimetrici, manganese, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Eosina Y 0,5% in soluzione acquosa per microscopia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Calcio cloruro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Reattivo di Schiff per analisi delle aldeidi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Buffer tablets according to Weise, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio pentaciano nitrosil ferrato diidrato ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, fosfati, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
pH indicator test strips, PEHANON®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test kit, fotometrico, Cromo, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Nome del fornitore: Hach
Powder pillows, iron
Nome del fornitore: Hach
Nitrite VHR L, 500 ml
Nome del fornitore: Lovibond
Sodio idrossido 10 N in soluzione acquosa, Biotech Reagent, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Reagents for Chlorine Analyser CL17
Nome del fornitore: Hach
BART tests for the presence or absence of harmful bacteria
Nome del fornitore: Hach