[EN]50 TABLETS PHENOL CR PHOTOMETER 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSPPHEN350
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]50 TABLETS PHENOL CR PHOTOMETER 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSPPHEN350
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
FIX RAL 555 1 * 1 L
Nome del fornitore: RAL
Inchiostro, blu, Q Path® stain for histology
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Reactive black 5 ≥50 % (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Soluzione Iodio di Lugol
Nome del fornitore: Roth Carl
CERITINIB FREE BASE 1 * 5 mg
Nome del fornitore: ENZO LIFE SCIENCES
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Sodio idrossido 30% in water, grado tecnico
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Avantor® Seradigm Australia Origin Foetal Bovine Serum (FBS)
Nome del fornitore: VWR Seradigm
Powder pillows, sulphate, Sulfa 4
Nome del fornitore: Lovibond
Water testing reagents and test kits for WTW spectrophotometers and photometers
Nome del fornitore: WTW
Acid Red 183 30% (dye content), Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY