[EN]50 TABLETS SULPHITEST N 1 PHOTOMETE 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSHSULFHR150
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]50 TABLETS SULPHITEST N 1 PHOTOMETE 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSHSULFHR150
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Potassio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 30% (w/w) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Crack Set per preparazione dei campioni, Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido ≥32% in soluzione acquosa, EMSURE® per il dosaggio dell'azoto, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitriti per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, acido ascorbico, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cristal Violetto soluzione
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido cloridrico 5 mol/l (5 N) per la produzione biofarmaceutica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Nitrite VHR L, 500 ml
Nome del fornitore: Lovibond
Powder pillows, ammonia
Nome del fornitore: Hach