[EN]50 TABLETS ACIDIFYING PT PHOTOMETE 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSHAFPP50
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]50 TABLETS ACIDIFYING PT PHOTOMETE 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDTBSHAFPP50
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Colorimetric rapid tests, pH, VISOCOLOR®
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
1 ML PARTIALLY PURIFIED HIS TAGGED MOSQUITO CYTOCHROME B
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Blu di bromotimolo sale sodico, in polvere, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
PROTEUS X-SPINNER 2.5 PAC
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
UNCHAINED LABS DLS calibration standar
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Potassio idrossido ≥85%, in scaglie
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Paraffina, Punto di solidificazione: 56 - 58 °C, in pastiglie for clinical diagnosis
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
MODIFIER-NH4H2PO4 MATRIX 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: PerkinElmer
Sodio idrossido ≥98.0% (by acidimetry), in pastiglie ACS, ISO per analisi
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY