[EN]50 POWDER-PILLOWS NITRATE HR N 2 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDPPPNITRA250
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]50 POWDER-PILLOWS NITRATE HR N 2 1 * 50 pezzi
Codice catalogo WTIDPPPNITRA250
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammoniaca soluzione 25%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 10% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test fosfato per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, rame, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, ferro, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitriti, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, acido peracetico, Dosatest
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Potassio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, nitrati per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammoniaca soluzione 28%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals