[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID95(50 TES 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL95-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
[EN]REAGENT KIT FOR PRIMELAB ID95(50 TES 1 * 1 pezzi
Codice catalogo WTIDPL95-KIT
Nome del fornitore: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, test Ammonio per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, puro, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
UltraClear® per istologia, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammonio acetato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, rame, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitrati, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido 30% (w/w) 40% (w/v) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR® a basso contenuto di azoto
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, composti quaternari di ammonio, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acido 1-pentansolfonico sale sodico ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 28%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, Nitrito, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Reagents for DR800, DR900, DR2010, DR2500, DR2400, DR2800, DR3800, DR3900, DR5000, DR6000
Nome del fornitore: Hach
PARAPLAST REGULAR BULK PACK 56C 1 * 5 kg
Nome del fornitore: LEICA HISTOLOGY